149233
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
95%
Sinônimo(s):
Phorone, sym-Diisopropylideneacetone
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.8 (vs air)
pressão de vapor
0.38 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 42 °C)
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.497 (lit.)
p.e.
198-199 °C (lit.)
pf
23-26 °C (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C9H14O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
MTZWHHIREPJPTG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?