Documentos
14865
Sigma-Aldrich
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution
technical, ~65% in ethanol
Sinônimo(s):
N-(3-Triethoxysilylpropyl)diethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H31NO5Si
Número CAS:
Peso molecular:
309.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical
forma
liquid
concentração
~65% in ethanol
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](CCCN(CCO)CCO)(OCC)OCC
InChI
1S/C13H31NO5Si/c1-4-17-20(18-5-2,19-6-3)13-7-8-14(9-11-15)10-12-16/h15-16H,4-13H2,1-3H3
chave InChI
IYAYDWLKTPIEDC-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]propyl-triethoxysilane solution was used to functionalize nanoporous silica (SBA-15).
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
23.9 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Payman Hashemi et al.
Analytica chimica acta, 646(1-2), 1-5 (2009-06-16)
Nanoporous silica (SBA-15) was prepared and functionalized with 3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino] propyl-triethoxysilane (HPTES) to be used as a highly porous fiber coating material for solid-phase microextraction (SPME). The prepared HPTES-SBA-15 particles had a lengthy morphology and a specific surface area of 790