Documentos Principais
148296
Sigma-Aldrich
trans-1,2-Cyclohexanedicarboxylic anhydride
97%
Sinônimo(s):
trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid anhydride, trans-Hexahydro-1,3-isobenzofurandione, trans-Hexahydrophthalic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
154.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
145-147 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OC(=O)[C@H]2CCCC[C@H]12
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
MUTGBJKUEZFXGO-WDSKDSINSA-N
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)