Documentos Principais
8.20365
Sigma-Aldrich
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride
(mixture of isomeres) for synthesis
Sinônimo(s):
Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride, Hexahydrophthalic acid anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O3
Peso molecular:
154.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
236-086-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
temperatura de autoignição
395 °C (DIN 51794)
potência
4040 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
30-33 °C
temperatura de transição
flash point 152 °C
densidade
1.23 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(=O)C2C(CCCC2)C1=O
InChI
1S/C8H10O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h5-6H,1-4H2
chave InChI
MUTGBJKUEZFXGO-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 30 °C
Melting range (upper value): ≤ 33 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1