Ensaio
98%
pf
113-117 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
chave InChI
QIOZLISABUUKJY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges