147893
α,α,α-Trichlorotoluene
98%
Sinônimo(s):
(Trichloromethyl)benzene, Benzotrichloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.77 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
forma
liquid
temperatura de autoignição
411 °F
índice de refração
n20/D 1.557 (lit.)
pb
219-223 °C/760 mmHg (lit.)
90-91 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−7.5-−7 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
organic solvents: soluble
water: insoluble
densidade
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl3/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
XEMRAKSQROQPBR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup