Documentos Principais
147850
Sigma-Aldrich
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal
95%
Sinônimo(s):
1,4-Dioxaspiro[4.4]non-6-ene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
126.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
pb
59-62 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketal
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1COC2(CCC=C2)O1
InChI
1S/C7H10O2/c1-2-4-7(3-1)8-5-6-9-7/h1,3H,2,4-6H2
chave InChI
ATFWVBMLTLPOHI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Cyclopenten-1-one ethylene ketal was used in the synthesis of 2,3,3,4,7,7-hexahydro-5-methyl-ind-5-en-1-one ethylene ketal.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of methyl epijasmonate and cis-3-(2-oxopropyl)-2-(pent-2-Z-enyl)-cyclopentan-1-one.
Hailes HC, et al.
Tetrahedron, 57(52), 10329-10333 (2001)