Documentos Principais
147125
Sigma-Aldrich
Benzyltriethylammonium bromide
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2N(Br)(C2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
272.22
Beilstein:
3739113
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
pf
193-195 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CC[N+](CC)(CC)Cc1ccccc1
InChI
1S/C13H22N.BrH/c1-4-14(5-2,6-3)12-13-10-8-7-9-11-13;/h7-11H,4-6,12H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CHQVQXZFZHACQQ-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3