146641
3-Nitro-2-butanol, mixture of isomers
98%
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
pb
55 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-3(4(2)6)5(7)8/h3-4,6H,1-2H3
chave InChI
OJVOGABFNZDOOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter