Documentos Principais
144045
Sigma-Aldrich
Diethyl tetradecanedioate
99%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2C(CH2)12CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
314.46
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
29-31 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H34O4/c1-3-21-17(19)15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18(20)22-4-2/h3-16H2,1-2H3
chave InChI
XXYWYFSQJPFXBD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)