143936
Propionamide
97%
Sinônimo(s):
Propanamide, Propylamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pb
213 °C (lit.)
pf
76-79 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
water: freely soluble
densidade
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(N)=O
InChI
1S/C3H7NO/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H2,4,5)
chave InChI
QLNJFJADRCOGBJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3