Documentos Principais
751235
Sigma-Aldrich
Propiolamide
97%
Sinônimo(s):
Propiolic acid amide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.396,00
R$ 1.396,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.396,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3NO
Número CAS:
Peso molecular:
69.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.396,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
57-62 °C
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)C#C
InChI
1S/C3H3NO/c1-2-3(4)5/h1H,(H2,4,5)
chave InChI
HCJTYESURSHXNB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3