Documentos Principais
143901
Sigma-Aldrich
Diethyl dimethylmalonate
97%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(CO2C2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.412 (lit.)
p.e.
192 °C (lit.)
densidade
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C)(C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H16O4/c1-5-12-7(10)9(3,4)8(11)13-6-2/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
UELKSYXXNGHTSE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diethyl dimethylmalonate forms adducts with α,α,α′,α′-tetraaryl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol based titanium catalysts[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
TADDOL-Based Titanium Catalysts and Their Adducts: Understanding Asymmetric Catalysis of Diels-Alder Reactions.
Haase C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(6), 1777-1787 (1995)