Documentos Principais
143693
Sigma-Aldrich
2-Methoxyethylamine
98%
Sinônimo(s):
2-Aminoethyl methyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH3OCH2CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
75.11
Beilstein:
741854
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.406 (lit.)
p.e.
95 °C (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
chave InChI
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Courtney H Fox et al.
Nature communications, 6, 7417-7417 (2015-07-16)
Dynamic covalent materials are stable materials that possess reversible behaviour triggered by stimuli such as light, redox conditions or temperature; whereas supramolecular crosslinks depend on the equilibrium constant and relative concentrations of crosslinks as a function of temperature. The combination