140562
5-Chloroisatin
97%
Sinônimo(s):
5-Chloro-1H-indole-2,3-dione
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
254-258 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4ClNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
chave InChI
XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3