222429
5-Methylisatin
95%
Sinônimo(s):
5-Methylindole-2,3-dione, NSC 9398
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
180 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
methanol: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange to red
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7NO2/c1-5-2-3-7-6(4-5)8(11)9(12)10-7/h2-4H,1H3,(H,10,11,12)
chave InChI
VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
dione) in body fluids by capillary column gas chromatography-mass spectrometry (GC—MS)[2].
- Antimycobacterial agents
- Promoters of central nervous system (CNS) depression in mice
- Inhibitors of TAK1 kinase
- Anti-human immunodeficiency virus (HIV) agent
- Potent herpes simplex virus (HSV) inhibitors
- Antimicrobial agents
- IKKβ inhibitors
- Potential drug to combat human immunodeficiency virus-tuberculosis (HIV-TB) coinfection
- Cyclooxygenase 1/2 (COX-1/2) and 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitors
- Antibacterial and anticancer agents
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?