139920
8-Anilino-1-naphthalenesulfonic acid
97%
Sinônimo(s):
N-Phenyl peri acid, ANS, ANSA
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Impurezas
<0.5% ethyl alcohol
<0.5% methyl alcohol
<1% acetone
pf
215-217 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20)
chave InChI
FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?