Documentos Principais
139734
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
99%
Sinônimo(s):
Hexahydro-m-cresol
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H10OH
Número CAS:
Peso molecular:
114.19
Beilstein:
2036372
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.458 (lit.)
p.e.
163 °C (lit.)
densidade
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC(O)C1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)