138177
2,5-Dimethylbenzoic acid
95%
Sinônimo(s):
p-Xylylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
powder
pb
268 °C (lit.)
pf
132-134 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
XZRHNAFEYMSXRG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3