Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
191 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C9H12O/c1-7-4-5-9(10-3)8(2)6-7/h4-6H,1-3H3
chave InChI
UJCFZCTTZWHRNL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
63 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?