135267
Bromochloromethane
contains 100 ppm BHT as inhibitor, ≥99.5%
Sinônimo(s):
Chlorobromomethane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
117 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
pode conter
100 ppm BHT as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.482 (lit.)
pb
68 °C (lit.)
pf
−88 °C (lit.)
densidade
1.991 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClCBr
InChI
1S/CH2BrCl/c2-1-3/h1H2
chave InChI
JPOXNPPZZKNXOV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter