Documentos Principais
135151
Sigma-Aldrich
3-Chloro-4′-fluoropropiophenone
98%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H4COCH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
186.61
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
fluoro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=O)CCCl
InChI
1S/C9H8ClFO/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
chave InChI
AAHQPLJUSLMHHR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Isao Kinoyama et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 52(11), 1330-1333 (2004-11-02)
The search for novel antiandrogens by high-throughput screening (HTS) of the Yamanouchi chemical library led to the discovery of the lead compound (5), which possesses an arylmorpholine moiety. Through the optimization of the lead compound (5), we have found a