Documentos Principais
134309
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarbonyl chloride
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C3H4COCl
Número CAS:
Peso molecular:
180.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.556 (lit.)
p.e.
108-110 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2/t8-,9+/m0/s1
chave InChI
SODZBMGDYKEZJG-DTWKUNHWSA-N
Aplicação
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarbonyl chloride was used in the synthesis of series of trans-1-[(2-phenylcyclopropyl)methyl]-4-arylpiperazines.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
X Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(21), 3923-3932 (2000-10-29)
The dopaminergic receptor profile of a series of trans-1-[(2-phenylcyclopropyl)methyl]-4-arylpiperazines was examined. Aromatic substitution patterns were varied with the goal of identifying a compound having affinities for the D(2) and D(4) receptors in a ratio similar to that observed for the