Documentos Principais
134317
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenylcyclopropyl isocyanate
90%, remainder predominantly cis
Selecione um tamanho
5 G
R$ 2.445,00
R$ 2.445,00
Previsão de entrega em21 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 2.445,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5C3H4NCO
Número CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.445,00
Previsão de entrega em21 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.546 (lit.)
p.e.
75-76 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidade
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
isocyanate
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C=N[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H9NO/c12-7-11-10-6-9(10)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-10H,6H2/t9-,10+/m0/s1
chave InChI
DYUXVJAFBUZREW-VHSXEESVSA-N
Aplicação
trans-2-Phenylcyclopropyl isocyanate was used as isocyante monomer during general solid-phase synthesis for identification of peroxisome proliferator-activated receptor ligands[1].
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
K G Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(22), 2959-2962 (2001-10-26)
We have developed a general solid-phase synthesis for identification of PPAR ligands. Synthesis of a 480-member library led to the identification of a potent PPAR gamma/delta dual agonist 23. Compound 23 showed good plasma exposure in rats and demonstrated antihyperglycemic