134228
5-Methyltryptamine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
3-(2-Aminoethyl)-5-methylindole hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
Formulário
powder
pf
289-292 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, yellow
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
InChI
1S/C11H14N2.ClH/c1-8-2-3-11-10(6-8)9(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
chave InChI
RBHDFGBPJGEYCK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?