About This Item
Fórmula linear:
C6H4(CH2CO2H)2
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
solid
pf
150-152 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
MMEDJBFVJUFIDD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A coordination polymer with 1,2-Phenylenediacetic acid was synthesized and characterized by single crystal X-ray diffraction.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Synthesis, structure, and luminescence of a novel lead (II) coordination polymer with 1, 2-phenylenediacetic acid.
Lei ZH, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 13(12), 1383-1386 (2010)
Pengcheng Xing et al.
The Analyst, 144(8), 2656-2661 (2019-03-08)
Recently, the pollution and damage caused by antibiotics in water have aroused serious concerns. In this situation, it is extremely important to develop a highly effective approach to detect antibiotics in water. In this contribution, we built a Cd-MOF material