130435
4-Dimethylamino-2-methylazobenzene
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-4-phenylazo-m-toluidine
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
pf
67-69 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(C)c1
InChI
1S/C15H17N3/c1-12-11-14(18(2)3)9-10-15(12)17-16-13-7-5-4-6-8-13/h4-11H,1-3H3/b17-16+
chave InChI
QXTOLYZIJUDOIT-WUKNDPDISA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)