130192
trans-3-Nitrocinnamic acid
97%
Sinônimo(s):
trans-3-(3-Nitrophenyl)acrylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
200-202 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7NO4/c11-9(12)5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(13)14/h1-6H,(H,11,12)/b5-4+
chave InChI
WWXMVRYHLZMQIG-SNAWJCMRSA-N
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3