SML2035
Didox
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,4-Dihydroxybenzohydroxamic acid, 3,4-Dihydroxyphenylhydroxamic acid, BRN 2096682, CCRIS 7909, N,3,4-Trihydroxybenzamide, NSC 324360, NSC-324360, VF 147
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC=C(C(NO)=O)C=C1O
InChI
1S/C7H7NO4/c9-5-2-1-4(3-6(5)10)7(11)8-12/h1-3,9-10,12H,(H,8,11)
chave InChI
QJMCKEPOKRERLN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3