128341
Fluoroacetamide
Sinônimo(s):
NSC 31876
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
106-108 °C (lit.)
grupo funcional
amide
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)CF
InChI
1S/C2H4FNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
chave InChI
FVTWJXMFYOXOKK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- C-N coupling to amides and nitrogen-containing heterocycles
- Substitution in aryl triflates
Used in mass databases for screening of pesticide residues via fast liquid chromatography TOF mass spectrometry
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?