Documentos Principais
127191
Sigma-Aldrich
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine
95%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2NHCH2CH2N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
178.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.509 (lit.)
p.e.
122-124 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCNCc1ccccc1
InChI
1S/C11H18N2/c1-13(2)9-8-12-10-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12H,8-10H2,1-2H3
chave InChI
LLSJAFHDYCTFCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N′-Benzyl-N,N-dimethylethylenediamine may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)