127159
N-(2-Aminoethyl)-1,3-propanediamine
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4815 (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
NCCCNCCN
InChI
1S/C5H15N3/c6-2-1-4-8-5-3-7/h8H,1-7H2
chave InChI
DTSDBGVDESRKKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)