Documentos Principais
126845
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
95%
Sinônimo(s):
N ,N ′-Diethyl-2-butene-1,4-diamine
About This Item
Fórmula linear:
C2H5NHCH2CH=CHCH2NHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
142.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.4587 (lit.)
p.e.
80-83 °C/8 mmHg (lit.)
densidade
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCNC\C=C\CNCC
InChI
1S/C8H18N2/c1-3-9-7-5-6-8-10-4-2/h5-6,9-10H,3-4,7-8H2,1-2H3/b6-5+
chave InChI
YWWSWEIXJXYQJB-AATRIKPKSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)