Documentos Principais
726184
Sigma-Aldrich
trans-4-Cyclohexene-1,2-diamine dihydrochloride
≥98.0%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.053,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12N2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
185.09
Beilstein:
3124971
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.053,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0%
98.0-102.0% (AT)
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.N[C@@H]1CC=CC[C@H]1N
InChI
1S/C6H12N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2;2*1H/t5-,6-;;/m1../s1
chave InChI
UQRRHSHMGMLJDM-BNTLRKBRSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
W.C.M.C. Kokke, F.A. Varkevisser
The Journal of Organic Chemistry, 39, 1535-1539 (1974)
A. Burgos, G.J. Ellames
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, XLI, 443-449 (1998)