124214
Ethylene glycol butyl ether
99%
Sinônimo(s):
2-Butoxyethanol, Butyl glycol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Ensaio
99%
temperatura de autoignição
473 °F
Lim. expl.
10.6 %
disponibilidade
not available in USA and Canada
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
p.e.
169-172.5 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
densidade
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
chave InChI
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?