Documentos
116335
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methylpyridine
99%
Sinônimo(s):
6-Chloro-2-picoline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6ClN
Número CAS:
Peso molecular:
127.57
Beilstein:
107187
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.527 (lit.)
pb
64-68 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(Cl)n1
InChI
1S/C6H6ClN/c1-5-3-2-4-6(7)8-5/h2-4H,1H3
chave InChI
GXZDYRYYNXYPMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chloro-6-methylpyridine has been used for experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analyses, as well as for conformational studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
165.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
V Arjunan et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 92, 305-317 (2012-03-27)
Experimental FTIR and FT-Raman spectroscopic analysis of 2-chloro-4-methyl-3-nitropyridine (2C4M3NP) and 2-chloro-6-methylpyridine (2C6MP) have been performed. A detailed quantum chemical calculations have been carried out using B3LYP and B3PW91 methods with 6-311++G** and cc-pVTZ basis sets. Conformation analysis was carried for