Documentos Principais
Z748293
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kugelrohr glassware set
25 mL and 100 mL load and ball-tube flasks with straight tube, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
distillation apparatus, distilling apparatus, fractional distillation apparatus, glass distillation apparatus, kugelrohr apparatus, kugelrohr distillation, short path distillation apparatus, vacuum distillation apparatus
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
set of 1 pkg
Categorias relacionadas
Descrição geral
The set contains: two load flasks (25 and 100 mL), two ball tube (receiving) flasks (25 and 100 mL) and a straight tube.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)