Documentos Principais
11629
Sigma-Aldrich
Diethyl azodicarboxylate on polystyrene
100-300 mesh, extent of labeling: ~1.2 mmol/g N loading
Sinônimo(s):
DEAD polymer-bound, Polymer DEAD
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~1.2 mmol/g N loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
100-300 mesh
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
Substitute for soluble DEAD in Mitsunobu reactions which is easily separable and non-explosive[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
L.D. Arnold et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 3973 -3973 (1989)