735132
Allylamine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
3-Aminopropene hydrochloride, Mono-allylamine hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
pf
178-183 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NCC=C
InChI
1S/C3H7N.ClH/c1-2-3-4;/h2H,1,3-4H2;1H
chave InChI
MLGWTHRHHANFCC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2