Documentos Principais
116173
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-pyridinol
99%
Sinônimo(s):
2-Bromo-3-hydroxypyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H4BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
174.00
Beilstein:
109829
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
99%
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99%
pf
185-188 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cccnc1Br
InChI
1S/C5H4BrNO/c6-5-4(8)2-1-3-7-5/h1-3,8H
chave InChI
YKHQFTANTNMYPP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Bromo-3-pyridinol has been used in the preparation of 2-bromo-4,6-diiodo-3-pyridinol[1]. It has also been used in the total synthesis of pterocellin A by reacting with kojic acid[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Halogenation of Pyridinols using Bis(sym-collidine)iodine(I) and Bis(sym-collidine)bromine(I) hexafluorophosphate.
Tetrahedron Letters, 38(14), 2467-2470 (1997)
Meaghan M O'Malley et al.
Organic letters, 8(12), 2651-2652 (2006-06-02)
The first total synthesis of pterocellin A (1) was achieved in 10 linear steps from commercially available kojic acid (6) and 2-bromo-3-pyridinol (11) in a convergent sequence. The key constructive steps are a directed lithiation to couple two pyridines and