115053
4-Nitrophenethyl bromide
98%
Sinônimo(s):
1-(2-Bromoethyl)-4-nitrobenzene, 2-(4-Nitrophenyl)ethyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
67-69 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(CCBr)cc1
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
chave InChI
NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?