113832
3,5-Diaminobenzoic acid dihydrochloride
99%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1cc(N)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2.2ClH/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5;;/h1-3H,8-9H2,(H,10,11);2*1H
chave InChI
IGPLRBRBTUNCRT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3