112380
Benzyl salicylate
98%
Sinônimo(s):
Benzyl 2-hydroxybenzoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.581 (lit.)
p.e.
168-170 °C/5 mmHg (lit.)
densidade
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2
chave InChI
ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
349.7 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
176.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?