Documentos Principais
110825
Sigma-Aldrich
trans-3-Heptene
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH=CHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
98.19
Beilstein:
1719016
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.403 (lit.)
p.e.
94 °C (lit.)
pf
−137-−136.6 °C (lit.)
densidade
0.698 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C=C\CC
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3/b7-5+
chave InChI
WZHKDGJSXCTSCK-FNORWQNLSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
30.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)