Documentos Principais
477001
Sigma-Aldrich
2-Hexene (cis+trans)
technical grade, 85%
Selecione um tamanho
10 G
R$ 1.438,00
R$ 1.438,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 1.438,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
Número CAS:
Peso molecular:
84.16
Beilstein:
969179
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.438,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
85%
índice de refração
n20/D 1.395 (lit.)
p.e.
67-69 °C (lit.)
densidade
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
chave InChI
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
The product is a mixture of cis- and trans-2-hexene. 1-hexene undergoes isomerization on 6080-mesh ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 zeolite to form cis- and trans-2-hexene as the predominant products.[1]
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
The catalytic isomerization of 1-hexene on H-ZSM-5 zeolite: The effects of a shape-selective catalyst.
Abbot J, et al.
J. Catal., 92(2), 398-408 (1985)