Documentos Principais
110396
Supelco
Chromotrope 2B
Sinônimo(s):
2-(4-Nitrophenylazo)chromotropic acid disodium salt, Acid Red 176
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H9N3Na2O10S2
Número CAS:
Peso molecular:
513.37
Número do índice de cores:
16575
Beilstein:
4109733
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(c(\N=N\c3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11N3O10S2.2Na/c20-12-7-11(30(24,25)26)5-8-6-13(31(27,28)29)15(16(21)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)19(22)23;;/h1-7,20-21H,(H,24,25,26)(H,27,28,29);;/q;2*+1/p-2/b18-17+;;
chave InChI
AXUUHWJXDWBCSG-QIKYXUGXSA-L
Aplicação
For the determination of boric acid, borates, germanium, cobalt, nickel, copper and rare earth metals.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)