109525
4-Methoxythiophenol
97%
Sinônimo(s):
4-Mercaptoanisole, 4-Methoxybenzenethiol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5831 (lit.)
p.e.
100-103 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8OS/c1-8-6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
chave InChI
NIFAOMSJMGEFTQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.