Documentos Principais
T28509
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzenethiol
95%
Sinônimo(s):
o-Thiocresol
Selecione um tamanho
5 G
R$ 403,00
R$ 403,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 403,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4SH
Número CAS:
Peso molecular:
124.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio:
95%
R$ 403,00
Previsão de entrega em26 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.578 (lit.)
p.e.
195 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
chave InChI
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
145.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
63 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5