109509
2-Chlorophenylhydrazine hydrochloride
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
pf
200-203 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NNc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H
chave InChI
ADODRSVGNHNKAT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?