10894
Hexachloro-2-propanone
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
HCA, Hexachloroacetone
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥99.0% (GC)
fabricante/nome comercial
Wacker Chemie AG
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
66-70 °C/6 mmHg (lit.)
pf
−6-−2 °C (lit.)
densidade
1.743 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
grupo funcional
chloro
ketone
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3Cl6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9
chave InChI
DOJXGHGHTWFZHK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?